Salzsäure 0.04 mol/l (0.04 N), AVS TITRINORM gemäß Norm NF T 90-036, volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

30022.293EA 25.7 EUR
30022.293
Salzsäure 0.04 mol/l (0.04 N), AVS TITRINORM gemäß Norm NF T 90-036, volumetrische Lösung
Salzsäure

Geeignet für die Wasserprüfung.

Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

NIST rückführbar Bestätigt
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.03992 - 0.04008 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR