Salzsäure 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
30024.324EA 79.2 EUR
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Salzsäure 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,02 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Konform zu USP-NF Passes test
NIST traceable Confirmed