Salzsäure 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
30025.293EA 42.6 EUR
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Salzsäure 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III