Natriumhydroxid 0.714 mol/l (0.714 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

30028.400EA 458 EUR
30028.400
Natriumhydroxid 0.714 mol/l (0.714 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20 °C; realer Wert 0,2% Genauigkeit) 0,7125 - 0,7155 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR