EDTA Dinatriumsalz 0.0178 mol/l (N/28) in Wasser, AVS TITRINORM für die Bestimmung der Wasserhärte
Lieferant: VWR Chemicals
30029.290EA 31.7 EUR
30029.290
EDTA Dinatriumsalz 0.0178 mol/l (N/28) in Wasser, AVS TITRINORM für die Bestimmung der Wasserhärte
EDTA Dinatriumsalz
1 ml = 1°dH/100 ml H₂O
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Dichte: 1,001 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,017764 - 0,01784 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt