1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
300365-5G
300365-5GEA 286 EUR
300365-5G
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene,98%
Formel: C₆H₂Cl₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 105…107 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010865
CAS-Nummer: 6306-39-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=136944c9a813143c94c14ce683122fffe7e69cb5&vid=55823a9c83b849450d35fa279379506cf2ea78fc&prid=web&clid=SAPDAM