Salpetersäure 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
30065.291EA 28.6 EUR
30065.291
Salpetersäure 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Dichte: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed