Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

30093.297EA 73.5 EUR
30093.297
Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR