N-Benzylidenebenzenesulphonamide 97, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung

301108-5G
301108-5GEA 184 EUR
301108-5G
N-Benzylidenebenzenesulphonamide 97, Sigma-Aldrich®
N-Benzylidenebenzenesulphonamide

N-Benzylidenebenzenesulfonamide,97%

Formel: C₁₃H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 245.30 g/mol
Schmelzpunkt: 78…81 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011587
CAS-Nummer: 13909-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04441eb88ead42d659c02720e6e779d044dc04ce&vid=589ced1e4670cf7a8eec66a5595de82257b4fc10&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR