Schwefelsäure 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

30146.291EA 32.3 EUR
30146.291 30146.400
Schwefelsäure 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10,38
Dichte: 1.004 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exact) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR