Natriumhexametaphosphat, Schuppen, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Sodium metaphosphate, SHMP
301475HEA 368 EUR
301475H
Natriumhexametaphosphat, Schuppen, GPR RECTAPUR®
Sodium hexametaphosphate
Formel: Na₆P₆O₁₈
Molecular Weight: 611,77 g/mol
Schmelzpunkt: 610 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00136045
CAS-Nummer: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (als P₂O₅) 68-72 %
Wasserunlösliche Substanzen Max. 0,1 %
pH Bereich 6,2 - 7,4
Hg (Quecksilber) Max. 5 ppm
Pb (Blei) Max. 5 ppm