Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

30149.291EA 44.5 EUR
30149.291 30149.325 30149.371
Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10,38
Dichte: 1.84
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR