Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
30149.291EA
44.5
EUR
30149.291
30149.325
30149.371
Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98.08 g/mol Siedepunkt: 330 Schmelzpunkt: 10,38 Dichte: 1.84 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 3264 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |