1,3-Propandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
30167.09
30167.09EA
166
EUR
30167.09
1,3-Propandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
CAS No.: 15629-92-2
Molecular Formula: C27H26Cl2NiP2
Formula Weight: 542.03
Physical Form: Powder
Melting Point: 213° dec.
MDL No.: MFCD00015318
Formel:
C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015318 CAS-Nummer: 15629-92-2 |