Natriumselenat Decahydrat ≥97,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
302113LEA 187 EUR
302113L
Natriumselenat Decahydrat ≥97,0%, GPR RECTAPUR®
Natriumselenat Decahydrat
Formel: Na₂SeO₄·10H₂O
Molecular Weight: 369,09 g/mol
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149174
CAS-Nummer: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 97,0 %
Metallverunreinigungen Max. 0,02 %
In Wasser unlösliche Anteile Max. 0,05 %