Natriumthiosulfat 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
302332.1000EA 26.4 EUR
302332.1000
Natriumthiosulfat 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844