Azure B tetrafluoroborate 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium tetrafluoroborate
302619-5G
302619-5GEA 234 EUR
302619-5G
Azure B tetrafluoroborate 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Azure B tetrafluoroborate
Azure B tetrafluoroborate, Dye content 95 %
Formel: C₁₅H₁₆BF₄N₃S
Molecular Weight: 357,18 g/mol
Schmelzpunkt: 244 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011761
CAS-Nummer: 79288-94-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=894b3d4c3b34c42983321afe6c0e48576a47117f&vid=5e55778bf5b974f88053ed784f5fc98dc8541a5f&prid=web&clid=SAPDAM