Ammoniumthiocyanat 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid

302634.1000EA 34.1 EUR
302634.1000
Ammoniumthiocyanat 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR