Natriumperiodat ≥99,8%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
30323-100G 30323-500G 30323-6X500G
30323-100GEA 96.94 EUR
30323-100G 30323-500G 30323-6X500G
Natriumperiodat ≥99,8%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Dichte: 3,86 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.8 %
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Loss on drying (110°C) Max. 0.2 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Other halogens (as Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %