Triethyl-2-phosphonopentanoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
30413.04
30413.09
30413.04EA
124
EUR
30413.04
30413.09
Triethyl-2-phosphonopentanoat ≥98%
Triethyl-2-phosphonopentanoat
Purity: 98%
CAS No.: 35051-49-1
Molecular Formula: C11H23O5P
Formula Weight: 266.27
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00015163
Formel:
C₁₁H₂₃O₅P Siedepunkt: 98 °C (2 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015163 CAS-Nummer: 35051-49-1 |