2-Propanol 99,8, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol
3043-23EA
0
EUR
3043-23
2-Propanol 99,8, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
2-Propanol
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60.1 g/mol Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Assay (GC) | min. 99.8 % |
Residue after Evaporation | max. 0.0005 % |
Residue on Evaporation | max. 0.0005 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0005 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0005 |
Water (KF) | max. 0.05 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water): | |
at 210 nm | max. 0.4 |
at 220 nm | max. 0.2 |
at 230 nm | max. 0.1 |
at 240 nm | max. 0.05 |
at 250 nm | max. 0.02 |
UV Cut-off | max. 203 nm |