Orthoperiodsäure 99,0-101,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
30472.18
30472.18EA 130 EUR
30472.18
Orthoperiodsäure 99,0-101,0% ACS
Orthoperiodsäure
Purity: 99.01-101.0% CAS No.: 10450-60-9 Molecular Formula: H5IO6 Formula Weight: 227.94 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless pH: 1.2 Melting Point: 126-130° Merck Reference: 14,7171 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011344
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM