Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Höllenstein

30476.291EA 72.6 EUR
30476.291
Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR