Strontiumnitrat, wasserfrei ≥99,97% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
30486.22
30486.22EA 365 EUR
30486.22
Strontiumnitrat, wasserfrei ≥99,97% (Metall-Basis)
Strontium nitrate
Purity: 99.97% CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Crystalline Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
Formel: Sr(NO₃)₂
Molecular Weight: 211,63 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570 °C
Dichte: 2,990
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8845