HEPES, wasserfrei ≥99,5% für die biopharmazeutische Produktion

Lieferant: VWR Chemicals

30487.297EA 320 EUR
30487.297 30487.366 30487.468
HEPES, wasserfrei ≥99,5% für die biopharmazeutische Produktion
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)

HEPES

Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Dichte: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006158
CAS-Nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR