Silbernitrat 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® für die Hydrotimetrie

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

30489.262EA 393 EUR
30489.262
Silbernitrat 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® für die Hydrotimetrie
Silbernitrat

1 ml = 5.8 mg Cl

Formel: AgNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR