Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Hyamine® 1622

30497.293EA 34.4 EUR
30497.293 30497.327
Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MDL: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2 % genau) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR