Polyvinylalkohol, M.W. 22,000 ≥98%, hydrolysiert

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®

305735BEA 103 EUR
305735B
Polyvinylalkohol, M.W. 22,000 ≥98%, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Viscosity (20°C; 4 %; water) 5,5 - 6,6 mPa.s
Degree of hydrolysis Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 1 %
Loss on drying (105°C) Max. 5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR