Bariumchlorid 1 g/l, VOLUSOL® für Hydrometrie
Lieferant: VWR Chemicals
30594.298EA 135 EUR
30594.298
Bariumchlorid 1 g/l, VOLUSOL® für Hydrometrie
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 241-234-5
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (komplexometrisch) Min 99 %
Glührückstand (1000 °C) Max 1,0 %