Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

306452.2500EA 0 EUR
306452.2500
Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR