Basacryl Red GL 19% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Basic Red 29
306525-25G
306525-25GEA 128 EUR
306525-25G
Basacryl Red GL 19% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Basacryl Red GL
Basacryl Red GL, Dye content 19 % (Basic Red 29)
Formel: C₁₉H₁₇ClN₄S
Molecular Weight: 368.88 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013337
CAS-Nummer: 42373-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=809da5cfba5f93a391f67186c543b6e95f501166&vid=a4bde9eff209ed4ab902572b1e42c12b0d3847cd&prid=web&clid=SAPDAM