Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Bleidinitrat
307227.0500EA 41.1 EUR
307227.0500
Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molecular Weight: 331.21 g/mol
MDL: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05432