Schwefelsäure rauchend (20% free SO₃), Puriss. p.a.

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: rauchende Schwefelsäure, Oleum

30736-1L
30736-1LEA 267.32 EUR
30736-1L
Schwefelsäure rauchend (20% free SO₃), Puriss. p.a.
Schwefelsäure rauchend
Formel: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1,90 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137792
CAS-Nummer: 8014-95-7
UN: 1831
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Residue on ignition Max. 0.01 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.0002 %
Arsenic (As) Max. 0.000003 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Total SO₃ Max. 87 %
Free SO₃ 20 - 30 %
Vapor Density 3 (vs air)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR