Schwefelsäure 95,0-97,0, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO Hg_determination, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
30743-50KG
30743-50KG
30743.9050
30743-1L
30743-2.5L
30743-2.5L-GL
30743-4X2.5L
30743-4X2.5LGL
30743-4X5L
30743-5L
30743-6X1L
30743-4X2.5L-G
30743-1L-GL
30743-185L
30743-50KGEA
403.5
EUR
30743-50KG
HWOL30743-50KG
HONE30743.9050
30743-1L
30743-2.5L
30743-2.5L-GL
30743-4X2.5L
30743-4X2.5LGL
30743-4X5L
30743-5L
30743-6X1L
30743-4X2.5L-GL
30743-1L-GL
HONC30743-185L
Schwefelsäure 95,0-97,0, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO Hg_determination, Fluka™
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98.08 g/mol Siedepunkt: 310 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –14…–10 °C Dichte: 1.840 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8 II Merck Index: 14,08974 |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 146 °C) |
Assay | 95.0 - 97.0 % |
Residue on ignition | Max. 5 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 2 ppm |
Silver (Ag) | Max. 0.000002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.000005 % |
Beryllium (Be) | Max. 0.000001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.000005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000002 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Germanium (Ge) | Max. 0.000005 % |
Mercury (Hg) | Max. 0.005 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.00001 % |
Lithium (Li) | Max. 0.000001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.000005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000001 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000002 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.000002 % |
Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
Vanadium (V) | Max. 0.000001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.1 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.2 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.00005 % |
KMnO₄ reducing matter (as O) | Max. 0.0002 % |
APHA | Max. 10 |
KMnO₄ reducing matter (as SO₂) | Max. 2 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...