1,2-Dimethoxyethan ≥99,9% inhibitorfrei, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethylenglycoldimethylether, EGDME, Dimethylglycol, DME
307432-1L
307432-1LEA 274.36 EUR
307432-1L
1,2-Dimethoxyethan ≥99,9% inhibitorfrei, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
1,2-Dimethoxyethan
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008502
CAS-Nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 15 ppm
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 250 nm Max. 0.20
Absorbance at 220 nm Max. 1.0
Vapor Density 3.1 (20 °C, vs air)
Refractive Index n20/D 1.379 (lit.)
Explosion Limit 10.4 %