Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99,0% ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kupferdichlorid Dihydrat

307483-100G
307483-100GEA 40.65 EUR
307483-100G
Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99,0% ACS, Fluka™
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 170,48 g/mol
Siedepunkt: 993 °C (wasserfrei)
Schmelzpunkt: 598 °C (anhy) 110 °C (–H₂O des Kristalls)
Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 20°C) 3.0 - 3.8
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Nickel (Ni) Max. 100 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.015 %
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR