1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4,8,11-Tetramethylcyclam
30854.03
30854.03EA
224
EUR
30854.03
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS No.: 41203-22-9
Molecular Formula: C14H32N4
Formula Weight: 256.43
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₃₂N₄ Molecular Weight: 256,44 g/mol Schmelzpunkt: 34…36 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005106 CAS-Nummer: 41203-22-9 |