Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) (7 mg/ml FeSO₄) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Tris(1,10-phenanthrolin-N1,N10)eisensulfat
30890.188EA 30.2 EUR
30890.188
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) (7 mg/ml FeSO₄) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
1 ml Lösung entspricht 0,0070 g FeSO₄
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Molecular Weight: 692.54 g/mol
Dichte: 0.9999
MDL: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht