Kaliumdichromat 0.04 mol/l (0.24 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
30892.298EA 94.2 EUR
30892.298
Kaliumdichromat 0.04 mol/l (0.24 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt