Iod 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

30914.238EA 40.9 EUR
30914.238 30914.295
Iod 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Iod
Formel: I₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR