Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
309337.1000EA 25.5 EUR
309337.1000
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar Bestätigt
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,00998 - 0,01002 mol/l