Orthoperiodsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
309746.1000EA 45.6 EUR
309746.1000
Orthoperiodsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM