Supelco® TraceCERT® organischer Referenzstandard, Flutolanil
Lieferant: Merck
Der Flutolanil-CRM kann auch folgende Verwendung finden: Untersuchung der reproduktiven Endpunkte des gonadischen endokrinen Systems des elterlichen Zebrafisches nach chronischer Exposition gegenüber unterschiedlichen Flutolanil-Konzentrationen über 60 Tage. Spektroskopische Analyse von Acetamiprid-Flutolanil- und Etofenprox-Rückständen, die aus Tomatenfrüchten extrahiert wurden. Entwicklung und Validierung von zwei robusten chromatographischen Methoden zur Bestimmung von tomatenspezifischen Acetamiprid-Flutolanil- und Etofenprox-Rückständen auf Früchten vor der Lebensmittelverarbeitung und dem Servieren. Untersuchung der Entwicklungstoxizität und des potenziellen Mechanismus der durch Flutolanil induzierten Schilddrüsenhormonstörung in Zebrafischembryonen auf der Grundlage einer H¹-NMR-Metabolomikanalyse. Entwicklung einer empfindlichen LC-MS/MS-Analysemethode zur Bestimmung von Flutolanil-Rückständen und seinen Hauptmetaboliten und Konjugaten in Vieh- und Meeresfrüchteprodukten.
Standards: Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen.
Bitte beachten P273 - P391 - P501