Dragendorff-Reagenz für die Alkaloidbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
30989.236EA 79.3 EUR
30989.236
Dragendorff-Reagenz für die Alkaloidbestimmung
Dragendorffs Reagenz
Hergestelltu aus Potassium Bismuth Jodid.
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00283106
CAS-Nummer: 39775-75-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht