Quecksilber(II)sulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31014-100G
31014-100GEA 200 EUR
31014-100G
Quecksilber(II)sulfat, Supelco®
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eee32389c39d074b4bcdcefb6872a91b8717f89a&vid=5aefd6edbbb2708b9212af77e0209cf1f313bf8c&prid=web&clid=SAPDAM