Diethyl-3,4-pyridinedicarboxylate ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Cinchomeronic ester, diethyl pyridine-3,4-dicarboxylate, ethyl 4-(ethoxycarbonyl)pyridine-3-carboxylate
310212-5G
310212-5GEA 210 EUR
310212-5G
Diethyl-3,4-pyridinedicarboxylate ≥97%, Sigma-Aldrich®
Diethyl-3,4-pyridinedicarboxylate
Diethyl 3,4-pyridinedicarboxylate,97% (Cinchomeronic ester)
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
Molecular Weight: 223,228 g/mol
Dichte: 1,145 g/mL (25 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012349
CAS-Nummer: 1678-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ef247be085341c44b9ec3ed7f519788b8bc078&vid=106464ba73c8b03624bf62721e9b5d11e7cd3fa2&prid=web&clid=SAPDAM