Quecksilber(II)nitrat 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
310274.1000EA 52.7 EUR
310274.1000
Quecksilber(II)nitrat 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung
Quecksilber(II)nitrat
Formel: HgN₂O₆
MDL: MFCD00011038
CAS-Nummer: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
UN: 3287
ADR: 6.1,II