Natriumbromid ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Bromnatrium
310506-500G
310506-500GEA 82.26 EUR
310506-500G
Natriumbromid ≥99,0% ACS, Fluka™
Natriumbromid
Formel: NaBr
Molecular Weight: 102,89 g/mol
Siedepunkt: 1,393 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 750 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.8
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromate (BrO₃) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %