Meyer-Reagenz für die Blutuntersuchung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

31072.268EA 122 EUR
31072.268
Meyer-Reagenz für die Blutuntersuchung
Meyer-Reagenz
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR