Neßler-Reagenz für die Bestimmung von Ammoniak und Ammoniumsalzen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
31074.265EA 45.6 EUR
31074.265
Neßler-Reagenz für die Bestimmung von Ammoniak und Ammoniumsalzen
Neßler-Reagenz
Molecular Weight: 786,4 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049656
CAS-Nummer: 7783-33-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Sensitivity Passes test